Przejdź do
Z743583
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., assorted colors, pack of 3840 (192 labels per sheet)
Synonim(y):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech RNBW-1100, coloured label, product identification label
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3840 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech RNBW-1100
Diam.:
1/2 in.
Packaging:
pack of 3840 (192 labels per sheet)
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 3840 (192 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech RNBW-1100
diam.
1/2 in.
color
assorted colors
General description
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Application
cryogenics
Features and Benefits
  • Chemically inert
  • For storage in temperatures from -196°C to 150°C
  • withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743584Z743582Z743586
description
diam. 1/2 in., assorted colors, pack of 3840 (192 labels per sheet)
description
diam. 3/8 in., assorted colors, pack of 3840 (192 labels per sheet)
description
diam. 1/2 in., white, pack of 3840 (192 labels per sheet)
description
diam. 7/16 in., white, pack of 4680 (234 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech RNBW-1100
manufacturer/tradename
Diversified Biotech RNBW-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-5000
diam.
1/2 in.
diam.
3/8 in.
diam.
1/2 in.
diam.
7/16 in.
packaging
pack of 3840 (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 (192 labels per sheet)
packaging
pack of 4680 (234 labels per sheet)
color
assorted colors
color
assorted colors
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)