Kluczowe dokumenty
SAB4200515
Anti-Arc antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Activity-regulated cytoskeleton-associated protein, Anti-Arc3.1, Anti-Arg3.1
Wybierz wielkość
1512,00 zł
Cena katalogowa2160,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
1512,00 zł
Cena katalogowa2160,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain
western blot: 1.5-3 μg/mL using U937 cell extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARC(23237)
mouse ... Arc(11838)
rat ... Arc(54323)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)