Key Documents
SAB4200511
Anti-FUS (internal region) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HNRNPP2, Anti-TLS, Anti-fus-like protein, Anti-fused in sarcoma, ALS6, FUS1, POMP75, 75 kDa DNA-pairing protein, Anti-fusion gene in myxoid liposarcoma, Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, Anti-translocated in liposarcoma protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human HepG2 or MCF7 cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T or G361 cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUS(2521)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry