SAB4200337
Anti-phospho-RasGRP1(pThr184) antibody, Mouse monoclonal
clone p-RasGRP1-1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CALDAG-GEFI, Anti-CALDAG-GEFII, Anti-RAS guanyl releasing protein 1 (calcium and DAG-regulated) hRasGRP1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
p-RasGRP1-1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~90 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human RasGRP1
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr184)
informacje o genach
human ... RASGRP1(10125)
mouse ... Rasgrp1(19419)
rat ... Rasgrp1(29434)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie