Merck
C-167
Supelco
Clonazolam solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
524,00 zł
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
524,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12ClN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClC1=CC=CC=C1C2=NCC3=NN=C(C)N3C4=C2C=C([N+]([O-])=O)C=C4
InChI
1S/C17H12ClN5O2/c1-10-20-21-16-9-19-17(12-4-2-3-5-14(12)18)13-8-11(23(24)25)6-7-15(13)22(10)16/h2-8H,9H2,1H3
Klucz InChI
XJRGLCAWBRZUFC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A certified solution standard for use in LC/MS or GC/MS benzodiazepine testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. Clonazolam, also known as clonitrazolam, is a highly potent benzodiazepine analog that can cause strong sedation and amnesia at minimal oral doses. Clonazolam is also sold on the designer drug market with cases of abuse noted in Europe and the US.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)