Kluczowe dokumenty
CLS3379
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 0.4 μm pore polyester membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 2/cs
Synonim(y):
corning transwell, transwell corning
Wybierz wielkość
2 EA
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane
round wells
opis
2 HTS Transwell-24 units loaded into two open reservoir trays (catalog number CLS3395) and two individually wrapped 24 well plates
sterylność
sterile
Właściwości
lid
plate format: 24 wells
opakowanie
pack of 1
case of 2
producent / nazwa handlowa
Corning 3379
pojemność robocza wkładki
0.1 mL
grubość membrany
10 μm
rozmiar
24 wells
powierzchnia
0.33 cm2 , cell growth area
pojemność robocza dołka
0.6 mL
kolor
clear
wielkość porów
0.4 μm pore size
przydatność
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Corning® HTS Transwell® 24 Well Permeable Supports
Features and Benefits:
  • Treated for optimal cell attachment
  • 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
  • Reservoirs may be purchased separately
  • Sterilized by gamma radiation
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)