Kluczowe dokumenty
SAB4200252
Sigma-Aldrich
Anti-methyl-Histone H4 (Me-Lys20)antibody, Mouse monoclonal
clone 5E10-D8, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-H4K20me1, MonoclonalAnti-HIST4H4
Wybierz wielkość
25 μL
320,00 zł
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E10-D8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~14 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using mouse 3T3 cells or rat NRK cells
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
monomethylation (Lys20)
informacje o genach
human ... H4-16(121504)
Immunogen
peptyd zawierający metylowaną lizynę 20 ludzkiego histonu H4, sprzężony z KLH.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)