Kluczowe dokumenty
SAB4200232
Anti-GAD2(GAD65) Antibody
mouse monoclonal, N-GAD65
Synonim(y):
Anti-GAD2, Anti-glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Anti-glutamate decarboxylase 65 kDa isoform
Wybierz wielkość
2420,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2420,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-GAD65 antibody , Mouse monoclonal, clone N-GAD65, purified from hybridoma cell culture
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N-GAD65, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~65 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, monkey, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat brain
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)