Kluczowe dokumenty
SAB2500444
Sigma-Aldrich
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
goat polyclonal
Synonim(y):
Anti-GAD65, Anti-Glutamate decarboxylase 2
Wybierz wielkość
100 μG
1970,00 zł
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1091
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1970,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1091
Nazwa produktu
Anti-GAD2/GAD65 antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, chimpanzee, rat, canine
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAD2(2572)
Opis ogólny
Dekarboksylaza glutaminianowa 2 (GAD2) jest białkiem o masie 65 kDa ulegającym ekspresji w komórkach β. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 10p12.1.
Immunogen
Peptide with sequence C-TLEDNEERMSRLSK from the internal region of the protein sequence according to NP_000809.1.
Działania biochem./fizjol.
Dekarboksylaza glutaminianowa 2 (GAD2) jest izoformą dekarboksylazy glutaminianowej, która bierze udział w syntezie kwasu γ-aminomasłowego (GABA). GAD2 jest auto-antygenem w cukrzycy typu I i wykazano, że odgrywa rolę w raku żołądka.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The role of glutamate decarboxylase 65 in gastric cancer development, progression, and prognosis.
Song Y
Histopathology (2013)
Plasma GAD65, a Marker for Early ?-Cell Loss After Intraportal Islet Cell Transplantation in Diabetic Patients.
Ling Z
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (2015)
Epigenetic signature of panic disorder: A role of glutamate decarboxylase 1 (GAD1) DNA hypomethylation?
Katharina D
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry (2013)
Immuno-chemistry of hydroxyl radical modified GAD-65: A possible role in experimental and human diabetes mellitus.
Moinuddin
IUBMB Life, 67(10) (2015)