Merck
SAB4200148
Sigma-Aldrich
Anti-Derlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone Derlin1-1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-DER-1, Anti-DERL1, Anti-Der1-like domain family, member 1
Wybierz wielkość
200 μL
1442,00 zł
1442,00 zł
Cena katalogowa2060,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1356
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1442,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1442,00 zł
Cena katalogowa2060,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1356
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Derlin1-1, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~22 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, bovine, rat, canine, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 or rat NRK cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DERL1(79139)
mouse ... Derl1(67819)
rat ... Derl1(362912)
Opis ogólny
Derlin-1 (DERL1) gene with seven exons is mapped to human chromosome 8q24.13. DERL1 is an endoplasmic reticulum (ER) membrane protein and is a key component of p97 ATPase complex.
Monoclonal Anti-Derlin-1 (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma Derlin1-1 produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from BALB/c mice immunized with a synthetic peptide. Derlin-1, a human homolog of yeast Der1p, is a membrane protein.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to the C-terminal region of human Derlin-1, conjugated to KLH. The corresponding sequence is identical in mouse, rat, monkey, pig, bovine and canine.
Zastosowanie
Monoclonal Anti-Derlin-1 antibody produced in mouse has been used in western blotting and immunoprecipitation.[1]
Działania biochem./fizjol.
Derlin-1 is a multifunctional protein. It acts as a key growth factor-responsive endothelial antigen that stimulates endothelial cell survival and growth. The encoded protein might also be implicated in endoplasmic reticulum stress in neuronal cells in Alzheimer′s disease.Elevated expression of DERL1 has been observed in various types of cancer including bladder and lung cancer. Additionally, overexpression of the gene is also associated with the development of colon cancers. Thus, DERL1 can be used as a potential therapeutic target for colon cancer. DERL1 plays an essential role in proteostasis regulation of potassium channel (KATP)channels.
Derlin-1 is required for the dislocation of misfolded proteins from the endoplasmic reticulum (ER) lumen to the cytosol. It interacts with peptide:N-glycosidase (PNGase), a deglycosylating enzyme, bringing it close to misfolding dislocating glycoproteins. Derlin-1 interacts with VIMP (VCP-interacting membrane protein), a membrane protein that recruits p97 and its cofactors, ubiquitin recognition factor in ER associated degradation 1 (Ufd1) and nuclear protein localization 4 (Npl4). Derlin-1 and VIMP form a membrane protein complex that serves as a receptor for p97.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Derlin-1 is overexpressed in human colon cancer and promotes cancer cell proliferation.
Tan X
Molecular and Cellular Biochemistry, 408, 205-213 (2015)
Derlin-2 and Derlin-3 are regulated by the mammalian unfolded protein response and are required for ER-associated degradation
Oda Y, et al.
The Journal of cell biology, 172, 383-393 (2006)
Identification of derlin-1 as a novel growth factor-responsive endothelial antigen by suppression subtractive hybridization.
Ran Y
Biochemical and Biophysical Research Communications, 348, 1272-1278 (2006)
A small-molecule inhibitor of SOD1-Derlin-1 interaction ameliorates pathology in an ALS mouse model
Tsuburaya N, et al.
Nature Communications, 9, 2668-2668 (2018)
High Expression of Derlin-1 Is Associated with the Malignancy of Bladder Cancer in a Chinese Han Population.
Wu Z
PLoS ONE, 11 (2016)