Kluczowe dokumenty
SAB4200096
Anti-Coronin 1B antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CORO1B, Anti-Coronin-2
Wybierz wielkość
2400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2400,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~66 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HS68 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using PC12 cell extracts and mouse brain extracts (S1 fraction)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CORO1B(57175)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Pathways Regulating Bone
Mineral Density in the Proteome
and RNA Interference Era