SAB4200042
Anti-USP7 antibody, Rat monoclonal
clone USP 3D8, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-HAUSP, Anti-TEF1, Monoclonal Anti-USP7 antibody produced in rat
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
USP 3D8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~130 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP7(7874)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry