Kluczowe dokumenty
SAB3700662
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgG IgA IgM (H+L)-Fluorescein antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
FITC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
fluorescein conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rat
metody
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) jest powszechnie występującym przeciwciałem w surowicy. Należy do rodziny immunoglobulin i składa się z łańcucha ciężkiego gamma (γ) w regionie stałym (C). Monomeryczna struktura IgG o masie 150 kDa składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. Immunoglobulina M (IgM) występuje w surowicy jako pentamer i ma wysoką masę cząsteczkową. Monomeryczna IgM ma masę cząsteczkową 190 kDa. Pentameryczna IgM składa się z dziesięciu łańcuchów ciężkich μ, dziesięciu łańcuchów lekkich i pojedynczego łańcucha J, które są połączone wiązaniami dwusiarczkowymi. Łańcuch μ składa się z pięciu domen - VH, Cμ1, Cμ2, Cμ3 i Cμ4. Immunoglobulina A (IgA) występuje jako dwie podklasy, czyli IgA1 i IgA2. IgA1 ma wydłużony zawias z powodu wstawienia zduplikowanego odcinka aminokwasów, podczas gdy IgA2 nie ma tego. IgA występuje jako monomer lub dimer w postaci wydzielanej. Dimeryczna IgA ma masę cząsteczkową 390 kDa. Przeciwciało to może tworzyć multimery, a jego polimeryzacja jest niezbędna do transportu przez nabłonek. IgA ma kluczowe znaczenie jako pierwsza linia obrony i odgrywa ważną rolę w odporności błon śluzowych.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z polispecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu antygenów sprzężonych z kulkami agarozowymi. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko anty-fluoresceinie, anty-surowicy koziej, szczurzej IgG, szczurzej IgA i szczurzej IgM. Odczynnik ten jest odpowiedni do wykrywania wszystkich izotypów i kombinacji łańcuchów szczura.
Immunogen
Szczurze całe cząsteczki IgG, IgA i IgM
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structural variation in immunoglobulin constant regions
Immunobiology: The Immune System in Health and Disease (2001)
Structural variation in immunoglobulin constant regions
Immunobiology: The Immune System in Health and Disease (2001)
Roxana Ramírez-Sandoval et al.
Journal of immunology research, 2015, 269610-269610 (2015-06-13)
Autoimmune nephritis triggered by metallic ions was assessed in a Long-Evans rat model. The parameters evaluated included antinuclear autoantibody production, kidney damage mediated by immune complexes detected by immunofluorescence, and renal function tested by retention of nitrogen waste products and
Serum Immunoglobulin M Concentration Is Positively Related to Metabolic Syndrome in an Adult Population: Tianjin Chronic Low-Grade Systemic Inflammation and Health (TCLSIH) Cohort Study
Kun Song
PLoS ONE, 9(2), e88701-e88701 (2014)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)