Kluczowe dokumenty
SAB3700546
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgG (Fc specific) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
2 MG
1130,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
1130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
stężenie
2.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
IgG stanowią 10-20% białek osocza i są uważane za jedne z najbardziej dominujących białek surowicy. Składa się z czterech podklas: IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4. Struktura IgG obejmuje cztery łańcuchy polipeptydowe zawierające dwa identyczne łańcuchy ciężkie γ (H) i dwa identyczne łańcuchy lekkie κ lub λ (L) o masie odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Trawienie papainą i pepsyną daje dwa główne fragmenty przeciwciała: Fab (fragment wiążący antygen) i Fc (fragment krystalizujący ogon).
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem szczurzych IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy przeciw królikom, szczurzym IgG, szczurzym IgG F(c) i surowicy szczura. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko szczurzym IgG F(ab')2.
Immunogen
Fragment F(c) szczurzej IgG
Działania biochem./fizjol.
Przeciwciało IgG (immunoglobulina G) zapewnia ochronę przed infekcjami bakteryjnymi, grzybiczymi i wirusowymi. Matczyne IgG jest przenoszone do płodu przez łożysko, co ma zasadnicze znaczenie dla obrony immunologicznej noworodka przed infekcjami. Region Fc (fragment krystalizacji ogona) przeciwciała jest zaangażowany w aktywację dopełniacza, w której wywołuje odpowiedź immunologiczną poprzez wiązanie się z receptorem Fc na makrofagach.
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Role of antibodies in cancer targeting
Attarwala Husain
Journal of natural science, biology, and medicine, 1(1), 53-53 (2010)
Seon Pyo Hong et al.
Nature communications, 11(1), 4102-4102 (2020-08-17)
Emerging evidence suggests that intestinal stromal cells (IntSCs) play essential roles in maintaining intestinal homeostasis. However, the extent of heterogeneity within the villi stromal compartment and how IntSCs regulate the structure and function of specialized intestinal lymphatic capillary called lacteal
Structure and function of immunoglobulins.
Schroeder Jr H W and Cavacini L
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 125(2), S41-S52 (2010)
Gestur Vidarsson et al.
Frontiers in immunology, 5, 520-520 (2014-11-05)
Of the five immunoglobulin isotypes, immunoglobulin G (IgG) is most abundant in human serum. The four subclasses, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4, which are highly conserved, differ in their constant region, particularly in their hinges and upper CH2 domains. These