Kluczowe dokumenty
SAB3501278
Sigma-Aldrich
Nukleokapsyd przeciwwirusowi Puumala
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
virus (Puumala virus)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Puumala virus ... PUUVsSgp1(2943083)
Opis ogólny
Wirus Puumala (PUUV) jest przenoszonym przez gryzonie hantawirusem z rodziny Bunyaviridae, otoczkowym wirusem RNA o ujemnej sensowności z trójdzielnym genomem, który może powodować hantawirusowy zespół płucny (HPS) i jest wysoce homologiczny do protypowego hantawirusa wirusa Hantaan. Podobnie jak inne hantawirusy, glikoproteina PUUV jest syntetyzowana jako prekursor, który jest potranslacyjnie przetwarzany na dwie glikoproteiny G1 (Gn) i G2 (Gc). Glikoproteiny te oddziałują z białkiem nukleokapsydu (NP) PUUV poprzez swój cytoplazmatyczny ogon, a związek ten został zasugerowany jako kluczowy dla wiązania rybonukleoproteiny PUUV i składania cząsteczki wirusa.
Immunogen
Przeciwciało nukleokapsydu wirusa Puumala zostało wyhodowane przeciwko 19-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego nukleokapsydu wirusa Puumala. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 130-180 nukleokapsydu wirusa Puumala.
Zastosowanie
Przeciwciało nukleokapsydu wirusa Puumala może wykryć 10ng peptydu nukleokapsydu wirusa Puumala w teście ELISA w stężeniu 1 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)