Kluczowe dokumenty
SAB3500117
Sigma-Aldrich
Anti-OCIAD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-OCIA domain-containing protein 1, Anti-Ovarian cancer immuno-reactive antigen domain-containing protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OCIAD1(54940)
Immunogen
Przeciwciało OCIAD1 zostało wyhodowane przeciwko peptydowi o długości 16 aminokwasów w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego OCIAD1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
OCIAD1 został zidentyfikowany poprzez immunoscreening biblioteki cDNA pochodzącej od pacjentek z rakiem jajnika i ulega ekspresji w wielu tkankach, w tym w jajniku, łożysku, mózgu, jądrach, prostacie i gruczole sutkowym. Znane są dwie izoformy OCIAD1; krótsza izoforma jest ograniczona do ośrodkowego układu nerwowego. OCIAD1 jest białkiem transmembranowym, którego nadekspresja w komórkach raka jajnika HEY zwiększa indukowaną kwasem lizofosfatydowym (LPA), ale nie na poziomie podstawowym, adhezję komórek do białek macierzy zewnątrzkomórkowej kolagenu I i lamininy10/11. Adhezja ta nie jest blokowana przez LY294002 i GF109203X, co sugeruje, że OCIAD1 nie wykorzystuje szlaków sygnałowych kinazy białkowej C i kinazy PI3 do wywierania wpływu na adhezję.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500117.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)