Kluczowe dokumenty
SAB3500087
Sigma-Aldrich
Anti-ABIN3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-A20-binding inhibitor of NF-kappaB activation 3, Anti-LIND, Anti-Listeria-induced gene protein, Anti-TNFAIP3 interacting protein 3, Anti-TNIP3
Wybierz wielkość
100 μG
1650,00 zł
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNIP3(79931)
Powiązane kategorie
Immunogen
ABIN3 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human ABIN3.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
The nuclear factor NF-kB plays key roles in development and immunity. ABIN3 (A20-binding inhibitor of NF-kB activation 3), also known as TNFAIP3-interacting protein 3 (TNIP3), is a novel negative feedback regulator of LPS-induced NF-kB activation. ABIN3 is a 39 kDa protein that negatively regulates NF-kB activation in response to TNF and LPS. ABIN3 is highly expressed in brain, thymus, lymph node, lung and fetal liver, with low expression in kidney, bone marrow. Through its interaction with A20, ABIN3 interferes with TRAF2-mediated transactivation signals and NF-kB inhibition is mediated by the ABIN-homology domain 2. ABIN3 has been found to be induced by Listeria infection and can be slightly downregulated by dexamethasone. Enhanced expression of ABIN3 in monocytes is associated with sepsis. Thus, ABIN3 is an IL-10-induced gene product capable of attenuating NF-kB in human macrophages yet is inoperative in mice and represents a basis for species-specific differences in IL-10 actions. At least four isoforms of ABIN3 are known to exist.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500087.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)