Merck
SRP0700
Białko STAT5B
recombinant
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~115 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-90% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~115 kDa
concentration
0.2 μg/μL
accession no.
BC065227
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... STAT5B(6777)
Application
Przydatny do Western blot.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowany ludzki STAT5B o pełnej długości został wyrażony przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika GST. STAT5B lub transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5B jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych STAT. STAT są fosforylowane przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. STAT5B jest aktywowany w odpowiedzi na różne cytokiny (1). Szlak JAK/STAT pośredniczy w kluczowym sygnale z somatycznej gonady, który reguluje rozwój płciowy męskiej linii zarodkowej (2). STAT5B ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tolerancji in vivo i proponuje się, że STAT5B jest prawdopodobnie aktywowany przez IL2R.
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)