Merck
HPA000657
Sigma-Aldrich
Anti-ACIN1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Acinus antibody produced in rabbit, Anti-Apoptotic chromatin condensation inducer in the nucleus antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
QEEPPAKLLDDLFRKTKAAPCIYWLPLTDSQIVQKEAERAERAKEREKRRKEQEEEEQKEREKEAERERNRQLEREKRREHSRERDRERERERERDRGDRDRDRERDRERGRERDRRDTKRHSRSRSRSTPV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACIN1(22985)
Opis ogólny
ACIN1 (apoptotyczny induktor kondensacji chromatyny 1) w jądrze jest białkiem kodowanym przez gen ACIN1 u ludzi. Jest ono również znane jako Acinus. Występuje w trzech różnych izoformach określanych jako Acinus-L, Acinus-S′ i Acinus-S. Strukturalnie wszystkie izoformy różnią się N-końcem, podczas gdy C-koniec jest spójny we wszystkich izoformach.
Immunogen
Apoptotic chromatin condensation inducer in the nucleus recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACIN1 (induktor apoptotycznej kondensacji chromatyny 1) jest związany z kilkoma procesami, takimi jak apoptoza, przetwarzanie RNA i regulacja transkrypcji genów, w tym transkrypcji zależnej od RA. Jest niezbędna do indukcji apoptotycznej kondensacji chromatyny w komórkach. Hipermetylacja genu ACIN1 występuje we wczesnych stadiach gruczolakoraka płuc. Może odgrywać rolę w rozwoju i złośliwej transformacji gruczolakoraka płuc.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70439
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fang Wang et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(12), 2165-2174 (2014-08-01)
Acinus has been reported to function in apoptosis, RNA processing and regulation of gene transcription including RA-dependent transcription. There are three different isoforms of Acinus termed Acinus-L, Acinus-S', and Acinus-S. The isoforms of Acinus differ in their N-terminus while the
Yujian Shu et al.
Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 1(2), 160-167 (2007-04-06)
In recent years, many studies have performed genome-wide searching for differentially methylated genes in cancer. We hypothesized that characteristic aberrant hypermethylation of CpG islands of certain genes may exist in the early stages of lung adenocarcinoma and that such alterations
S Sahara et al.
Nature, 401(6749), 168-173 (1999-09-18)
Apoptosis is defined by several unique morphological nuclear changes, such as chromatin condensation and nuclear fragmentation. These changes are triggered by the activation of a family of cysteine proteases called caspases, and caspase-activated DNase (CAD/DFF40) and lamin protease (caspase-6) have