Kluczowe dokumenty
SAB3500070
Sigma-Aldrich
Anti-THEM2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ACOT13, Anti-Acyl-CoA thioesterase 13, Anti-PNAS-27, Anti-Thioesterase superfamily member 2
Wybierz wielkość
100 μG
1650,00 zł
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACOT13(55856)
Opis ogólny
Tioesteraza acylo-CoA 13 (ACOT13), znana również jako członek nadrodziny tioesteraz 2 (THEM-2), jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 6p22.3. Kodowane białko ma masę cząsteczkową ∼15kDa i 140 aminokwasów. Jest członkiem rodziny tioesteraz z domeną hot doga. THEM2 wykazuje wysoką ekspresję w kilku tkankach, takich jak serce, nerki, wątroba i brunatna tkanka tłuszczowa (BAT). Wykazano, że jest kolokalizowana z β-tubuliną na mikrotubulach. Znane są co najmniej dwie izoformy THEM2.
Immunogen
Przeciwciało THEM2 zostało wyhodowane przeciwko 17 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego THEM2.
Działania biochem./fizjol.
Tioesteraza acylo-CoA 13 (ACOT13)/członek nadrodziny tioesterazy 2 (THEM-2) posiada aktywność tioesterazy, z większą aktywnością obserwowaną przy dłuższych łańcuchach acylo-CoA, takich jak mirystoilo-CoA i palmitoilo-CoA. THEM2 wiąże się ze StarD, białkiem odgrywającym kluczową rolę w metabolizmie kwasów tłuszczowych, a dodanie StarD do THEM2 zwiększyło jego aktywność katalityczną, co sugeruje, że THEM2 odgrywa znaczącą rolę w metabolizmie kwasów tłuszczowych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500070.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thioesterase superfamily member 2 (Them2)/acyl-CoA thioesterase 13 (Acot13): a homotetrameric hotdog fold thioesterase with selectivity for long-chain fatty acyl-CoAs.
Jie W, et al.
The Biochemical Journal, 421(2), 311-322 (2009)
Deactivating fatty acids: acyl-CoA thioesterase-mediated control of lipid metabolism.
Tillander V, et al.
Trends in Endocrinology and Metabolism, 28(7), 473-484 (2017)
Molecular features of the basal-like breast cancer subtype based on BRCA1 mutation status.
Prat A, et al.
Breast Cancer Research and Treatment, 147(1), 185-191 (2014)