Merck
SBP3500061
Sigma-Aldrich
Swine H1N1 Hemagglutinin Blocking Peptide for SAB3500061
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
virus
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody SAB3500061.