Kluczowe dokumenty
SAB3500036
Sigma-Aldrich
Anti-TNFAIP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, ab1
Synonim(y):
Anti-A20, Anti-OTUD7C, Anti-TNFA1P2, Anti-Tumor necrosis factor alpha-induced protein 3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Tnfaip3(21929)
Immunogen
Przeciwciało TNFAIP3 zostało wyhodowane przeciwko 14-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego TNFAIP3.
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
TNFAIP3, znany również jako A20, znajduje się w paśmie chromosomu 6q23, regionie, który jest często usuwany w chłoniakach z komórek B. Niedawno został zidentyfikowany jako gen supresorowy nowotworu w chłoniaku Hodgkina i kilku podtypach chłoniaków nieziarniczych. TNFAIP3 został początkowo zidentyfikowany jako białko z palcem cynkowym, które jest szybko i przejściowo indukowane przez TNF-a, hamując ekspresję genów zależną od NF-kB i chroniąc komórki przed cytotoksycznością TNF-a. Nadekspresja TNFAIP3 hamuje również syntezę interleukiny-8 za pośrednictwem TLR2 i TLR4 w komórkach nabłonka dróg oddechowych, co sugeruje, że TNFAIP3 działa również jako negatywny regulator odpowiedzi zapalnych za pośrednictwem TLR, chroniąc w ten sposób gospodarza przed szkodliwymi nadmiernymi reakcjami na patogeny. Znane są co najmniej dwie izoformy TNFAIP3.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500036.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuri Kasama et al.
PloS one, 9(3), e91373-e91373 (2014-03-22)
Hepatitis C virus (HCV) infection leads to the development of hepatic diseases, as well as extrahepatic disorders such as B-cell non-Hodgkin's lymphoma (B-NHL). To reveal the molecular signalling pathways responsible for HCV-associated B-NHL development, we utilised transgenic (Tg) mice that
Conor Mc Guire et al.
Journal of neuroinflammation, 11, 124-124 (2014-07-22)
The paracaspase mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1 (MALT1) is crucial for lymphocyte activation through signaling to the transcription factor NF-κB. Besides functioning as a scaffold signaling protein, MALT1 also acts as a cysteine protease that specifically cleaves a