Syntetyczny 17-aminokwasowy peptyd z 2. zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego RXFP2. Procentowa identyczność z innymi gatunkami na podstawie analizy BLAST: człowiek, goryl (100%); gibon, marmozeta, słoń, panda, nietoperz, koń (94%); małpa, pies, świnia (88%); bydło, królik, dziobak, ksenopus (82%).
Działania biochem./fizjol.
Receptor dla relaksyny. W aktywności tego receptora pośredniczą białka G, co prowadzi do stymulacji cyklazy adenylanowej i wzrostu cAMP. Może być również receptorem dla insulinopodobnego peptydu Leydiga (INSL3). LGR8 jest członkiem podrodziny receptorów relaksyny. Wykazano, że LGR8 jest ważny dla zstępowania jąder.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający mniej niż 0,1% azydku sodu.
Supplied at 1 mg/ml