Kluczowe dokumenty
SAB2702174
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAD52 antibody produced in mouse
Synonim(y):
P43351, RAD52 homolog (S. cerevisiae)
Wybierz wielkość
100 μL
1710,00 zł
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H9
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:3000
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD52(5893)
Immunogen
Ludzkie białko rekombinowane Rad52 wyrażane w E. coli.
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Pęknięcia dwuniciowe DNA mogą być generowane przez ekspozycję na promieniowanie jonizujące lub przez endogenne reakcje komórkowe. Ogólnie uważa się, że pęknięcia dwuniciowe są naprawiane za pomocą jednego z dwóch różnych mechanizmów: rekombinacji homologicznej (HR) lub niehomologicznego łączenia końców (NHEJ). Rekombinacja homologiczna wymaga aktywności członków grupy epistazy RAD52, która obejmuje RAD50, RAD51, RAD52, RAD54, RDH54/TID1, RAD55, RAD57, RAD59, MRE11 i XRS2. RAD52 może katalizować reakcje annealingu nici i może tworzyć oligomery, które przyłączają się do końców jednoniciowego DNA.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)