Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2702134
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BRCA1 antibody produced in mouse
Synonim(y):
PNCA4, PPP1R53, PSCP, RNF53
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
17F8
monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
220 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRCA1(672)
Immunogen
Fragment białka wyrażony w E. coli odpowiadający aminokwasom 762-1315.
Zastosowanie
Dla ICC/IF: Stosować w stężeniu 1 μg/ml. Dla WB: 1:500-1:3000. Dla IHC-P: Stosować w rozcieńczeniu zależnym od testu. Optymalne rozcieńczenia/stężenia powinny być określone przez badacza
Działania biochem./fizjol.
BRCA1-17F8 rozpoznaje BRCA1 pełnej długości, fosfoproteinę jądrową o masie 220 kDa i nie rozpoznaje wariantu splicingowego Aexon 11. W wysokim odsetku linii komórkowych raka piersi i jajnika, BRCA1 nieprawidłowo przemieszcza się do cytoplazmy. Jego przydatność do monitorowania funkcjonalnej inaktywacji BRCA1 w sporadycznych rakach piersi jest przedmiotem aktywnych badań.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)