Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2701209
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH1A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALDH1A2, MGC26444, RALDH(II), RALDH2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-10000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ALDH1A2(8854)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 278 i 518 ALDH1A2 zgodnie z AAH30589
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:10000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Białko to należy do rodziny dehydrogenaz aldehydowych. Produktem tego genu jest enzym katalizujący syntezę kwasu retinowego (RA) z retinaldehydu. Kwas retinowy, aktywna pochodna witaminy A (retinolu), jest hormonalną cząsteczką sygnalizacyjną, która funkcjonuje w rozwijających się i dorosłych tkankach. Badania podobnego genu myszy sugerują, że enzym ten i cytochrom CYP26A1 jednocześnie ustalają lokalne embrionalne poziomy kwasu retinowego, które ułatwiają rozwój narządów tylnych i zapobiegają rozszczepowi kręgosłupa. Dla tego genu zidentyfikowano trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1M Tris, 0,1M Glicyna, 20% Glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)