Merck
SAB4600036
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 488A antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
50 μL
440,00 zł
250 μL
906,00 zł
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
440,00 zł
250 μL
906,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
donkey
białko sprzężone
CF 488A conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 490 nm; λem 515 nm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i jest powszechnie wyrażanym przeciwciałem surowicy. Immunoglobulina ma dwa łańcuchy ciężkie i dwa łańcuchy lekkie połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Jest to glikoproteina, która pomaga głównie w obronie immunologicznej. IgG jest główną klasą immunoglobulin. Immunoglobulina G (IgG) uczestniczy w nadwrażliwości typu II i typu III. Królicza IgG jest dalej podzielona na pięć klas - IgM, IgG, IgA, IgD i IgE. Ma tylko jeden wariant IgG z jednym międzyciężkim mostkiem dwusiarczkowym. Pomaga w opsonizacji, wiązaniu dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał.
Specyficzność
Wiąże wszystkie królicze IgG (minimalna reakcja krzyżowa z białkami surowicy bydła, kurczaka, kozy, świnki morskiej, chomika, konia, człowieka, myszy, szczura i owcy).
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Rabbit IgG (H+L), wysoce adsorbowane krzyżowo, 6338 488A zostało użyte w immunocytochemii.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Default patterning produces pan-cortical glutamatergic and CGE/LGE-like GABAergic neurons from human pluripotent stem cells.
Floruta CM, et al.
Stem Cell Reports, 9(5), 1463-1476 (2017)
Orietta Pansarasa et al.
Disease models & mechanisms, 11(3) (2018-02-09)
In the past, amyotrophic lateral sclerosis (ALS) has been considered a 'neurocentric' disease; however, new evidence suggests that it should instead be looked at from a 'multisystemic' or 'non-neurocentric' point of view. From 2006, we focused on the study of
Chellathurai Vasantha Niranjan et al.
Reports of biochemistry & molecular biology, 9(3), 264-269 (2021-03-03)
Studying protein-protein and protein-DNA interactions are prerequisites for the identification of function and mechanistic role of various proteins in the cell. Protocols for analyzing DNA-based Protein-Protein and Protein-DNA interactions are complicated and need to be simplified for efficient tracking of
Damien Gilabert et al.
iScience, 26(11), 108110-108110 (2023-10-20)
In neuropathic pain, recent evidence has highlighted a sex-dependent role of the P2X4 receptor in spinal microglia in the development of tactile allodynia following nerve injury. Here, using internalization-defective P2X4mCherryIN knockin mice (P2X4KI), we demonstrate that increased cell surface expression
Optimized synthesis and pharmacological evaluation of HCN channel inhibitor EC18.
Patberg, et al.
Arch. Pharm. (Weinheim), 356, e2200665-e2200665 (2023)