Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2700032
Sigma-Aldrich
Anti-ERCC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARMD5, CKN2, COFS, ERCC6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 1:100-1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ERCC6(2074)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 346 i 766 CSB zgodnie z NP_000115
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, IP: 1:100-1:500, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje białko wiążące DNA, które jest ważne w naprawie wycięcia sprzężonej z transkrypcją. Białko ma aktywność ATPazy stymulowanej ATP; istnieją sprzeczne publikacje donoszące o obecności lub braku aktywności helikazy. Wydaje się, że białko to oddziałuje z kilkoma białkami transkrypcyjnymi i białkami naprawy przez wycięcie i może promować tworzenie kompleksów w miejscach naprawy. Mutacje w tym genie powodują zespół Cockayne'a typu B. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 0,2M Tris, 0,2M Glicyna, 1mM EGTA, 50% Glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,025% ProClin 300.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing-Jing Jing et al.
Oncotarget, 8(26), 43140-43152 (2017-06-01)
Excision repair cross-complementing group 6 and 8 (ERCC6 and ERCC8) are two indispensable genes for the initiation of transcription-coupled nucleotide excision repair pathway. This study aimed to evaluate the interactions between single nucleotide polymorphisms of ERCC6 (rs1917799) and ERCC8 (rs158572
Si Wang et al.
Protein & cell, 11(1), 1-22 (2019-05-01)
Cockayne syndrome (CS) is a rare autosomal recessive inherited disorder characterized by a variety of clinical features, including increased sensitivity to sunlight, progressive neurological abnormalities, and the appearance of premature aging. However, the pathogenesis of CS remains unclear due to the limitations of current disease models. Here, we generate