Kluczowe dokumenty
SAB2501686
Sigma-Aldrich
Anti-NOX1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GP91-2, MOX1, NADPH oxidase 1, NOH-1
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, bovine, canine
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOX1(27035)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oksydaza NADPH 1 (NOX1) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie Xq22.1. Białko należy do rodziny oksydaz NADPH i jest kolokalizowane z kaweoliną w punktowych plamach na powierzchni i bocznie na brzegach komórek. NOX1 ulega ekspresji głównie w nabłonku jelita grubego.
Immunogen
Peptyd o sekwencji C-DKATDIVTGLKQK, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie zNP_008983.2; NP_39249.1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NOX1 wyprodukowane u kozy zostało użyte do Western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
NOX1 katalizuje produkcję nadtlenku wodoru (H2O2). Nadekspresja białka prowadzi do produkcji nadtlenku i H2O2 oraz wyzwala przełącznik angiogenny, pośrednicząc w unaczynieniu i szybkiej ekspansji guza. Podwyższoną ekspresję NOX1 zaobserwowano w mózgu pacjentów z chorobą Parkinsona (PD).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nox1 NADPH oxidase is necessary for late but not early myocardial ischaemic preconditioning
Shuxia Jiang
Cardiovascular Research, 102(1) (2014)
NADPH oxidases in Parkinson?s disease: a systematic review
Karim Belarbi
Molecular Neurobiology, 12(84) (2017)
Hyehun Choi et al.
Free radical biology & medicine, 101, 413-423 (2016-11-14)
Leucine Rich Repeat Containing 8A (LRRC8A) is a required component of volume-regulated anion channels (VRACs). In vascular smooth muscle cells, tumor necrosis factor-α (TNFα) activates VRAC via type 1 TNFα receptors (TNFR1), and this requires superoxide (O2•-) production by NADPH
Distinct Subcellular Localizations of Nox1 and Nox4 in Vascular Smooth Muscle Cells
Lula L
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 24(4) (2004)
LRRC8A channels support TNFa-induced superoxide production by Nox1 which is required for receptor endocytosis
Hyehun Choi
Free Radical Biology & Medicine, 413-423 (2016)