Kluczowe dokumenty
SAB2501521
Sigma-Aldrich
Anti-PCSK9 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FH3, Anti-HCHOLA3, Anti-LDLCQ1, Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCSK9(255738)
Opis ogólny
PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/Kexin Type 9) koduje wydzielniczą proteazę serynową ulegającą ekspresji głównie w wątrobie i jelitach. Gen PCSK9 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p32.3 i jest wysoce polimorficzny. PCSK9 ulega również ekspresji w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych.
Immunogen
Peptyd o sekwencji TRFHRQASKCDSHGT, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_777596.2
Działania biochem./fizjol.
PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/Kexin Type 9) promuje lizosomalną degradację LDLR (receptor lipoprotein o niskiej gęstości), VLDL (receptor lipoprotein o bardzo niskiej gęstości) i LRP (białko związane z LDL), aby spowodować klirens cholesterolu w osoczu. Z drugiej strony PCSK9 stymuluje również uwalnianie chylomikronów w komórkach jelitowych. Niższy poziom cholesterolu wewnątrzkomórkowego i mutacje, takie jak wzmocnienie funkcji, stymulują ekspresję PCSK9. Autosomalna dominująca hipercholesterolemia jest wynikiem wysokiej degradacji LDLR spowodowanej zmutowanym PCSK9. Wiadomo, że PCSK9 zapobiega wnikaniu i replikacji wirusa zapalenia wątroby typu C. Ekspresję PCSK9 obserwuje się w blaszkach miażdżycowych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
What is the impact of PCSK9 rs505151 and rs11591147 polymorphisms on serum lipids level and cardiovascular risk: a meta-analysis.
Qiu C, et al.
Lipids in Health and Disease, 16(1), 111-111 (2017)
Malaria severity: Possible influence of the E670G PCSK9 polymorphism: A preliminary case-control study in Malian children.
Arama C, et al.
PLoS ONE, 13(2), e0192850-e0192850 (2018)
Hepatitis C virus regulates proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 promoter activity.
Li Z and Liu Q
Biochemical and Biophysical Research Communications, 496(4), 1229-1235 (2018)
Circulating Levels of Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 and Arterial Stiffness in a Large Population Sample: Data From the Brisighella Heart Study.
Ruscica M, et al.
Journal of the American Heart Association, 6(5), e005764-e005764 (2017)
From proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 to its inhibition: state-of-the-art and clinical implications.
Navarese E P, et al.
European heart journal. Cardiovascular pharmacotherapy, 2(1), 44-53 (2015)