Kluczowe dokumenty
SAB2501267
Sigma-Aldrich
Anti-GPR81 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FKSG80, Anti-GPR104, Anti-TA-GPCR, G protein-coupled receptor 81
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
canine, human, pig
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR81(27198)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptyd o sekwencji CQQLARQARMKKATR, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_115943.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej Tris z 0,02% azydkiem sodu i 0,5% albuminą surowicy bydlęcej.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)