Przejdź do
D7884
Dialysis tubing, benzoylated
Avg. flat width 32 mm (1.27 in.)
Synonim(y):
Dialysis tubing
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ft
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
152,00 zł
5 ft
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
10 ft
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
capacity
~100 mL/ft
pore size
2000 NMWCO
storage temp.
2-8°C
Application
Cellulose tubing, benzoylated to reduce pore size. Useful for separating compounds with a molecular weight of ≤1,200 from compounds with a molecular weight >2,000.
Packaging
Supplied in a water pack containing 0.002% 1-hydroxypyridine-2-thione as preservative.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z371106Z371092Z371084
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
capacity
~100 mL/ft
capacity
-
capacity
-
capacity
-
pore size
2000 NMWCO
pore size
-
pore size
-
pore size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing, benzoylated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)