Kluczowe dokumenty
SAB2500951
Sigma-Aldrich
Anti-SLC7A11 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CCBR1, Anti-Solute carrier family 7, Anti-xCT
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 3.75 μg/mL
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.02-0.06 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC7A11(23657)
Immunogen
Peptide with sequence C-KGQTQNFKDAFSGRD from the internal region of the protein sequence according to NP_055146.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tiequan Zhang et al.
Cancer management and research, 13, 247-258 (2021-01-21)
Accruing evidences have pointed out that abnormal expression of circular RNAs (circRNAs) was closely related to the development of many malignancies. The present study intended to disclose the role of circRNA eukaryotic translation initiation factor 6 (circEIF6; hsa_circ_0060055) in pancreatic