Kluczowe dokumenty
SAB5700735
Sigma-Aldrich
Anti-SLC7A11 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
CCBR1, SLC7A11, xCT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
3.16 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC7A11(23657)
Opis ogólny
This gene encodes a member of a heteromeric, sodium-independent, anionic amino acid transport system that is highly specific for cysteine and glutamate. In this system, designated Xc(-), the anionic form of cysteine is transported in exchange for glutamate. This protein has been identified as the predominant mediator of Kaposi sarcoma-associated herpesvirus fusion and entry permissiveness into cells. Also, increased expression of this gene in primary gliomas (compared to normal brain tissue) was associated with increased glutamate secretion via the XCT channels, resulting in neuronal cell death.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human SLC7A11 (NP_055146.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)