Kluczowe dokumenty
SAB3500069
Sigma-Aldrich
Anti-SYPL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MG29, Anti-Mitsugumin 29, Anti-Synaptophysin-like protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYPL2(284612)
Opis ogólny
Synaptophysin-like 2 (SYPL2) jest częścią rodziny synaptophysin i jest zlokalizowana w pęcherzykach synaptycznych. Ulega ekspresji w sercu, mózgu i nerkach. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1.
Immunogen
Przeciwciało SYPL2 zostało wyhodowane przeciwko 15 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego SYPL.
Działania biochem./fizjol.
Synaptophysin-like 2 (SYPL2) może być zależnym od Ca2+ transporterem zaangażowanym w egzocytozę. Wykazano, że ulega on ekspresji w aktywowanych astrocytach, które są związane z blaszkami starczymi u osób z chorobą Alzheimera. W związku z tym spekuluje się, że jest to białko prowadzące do zwiększonej neurodegeneracji. SYPL2 został powiązany z chorobliwą otyłością.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
SYPL2, znany również jako Mitsugumin 29, został początkowo zidentyfikowany jako białko transmembranowe z połączenia triadowego w mięśniach szkieletowych, które miało znaczną homologię z członkami rodziny synaptofizyn. Uważa się, że SYPL2 uczestniczy w procesie sprzężenia pobudzenia ze skurczem mięśni szkieletowych, ponieważ myszy SYPL2-null wykazywały zmniejszoną siłę skurczu mięśni i zmienioną strukturę połączenia triadowego oraz zwiększoną podatność na zmęczenie mięśni szkieletowych. SYPL2 odgrywa kluczową rolę w sygnalizacji Ca2+ w mięśniach poprzez regulację procesu magazynowania Ca2+ i oddziałuje z receptorem ryanodynowym (RyR), wpływając w ten sposób na wewnątrzkomórkową homeostazę Ca2+ poprzez zmiany w funkcji uwalniania RyR/Ca2+. Koekspresja SYPL2 i RyR w hodowanych komórkach prowadzi do apoptotycznej śmierci komórek wynikającej z wyczerpania Ca2+ z magazynów wewnątrzkomórkowych. Znane są co najmniej dwie izoformy SYPL2. Przeciwciało SYPL2 nie reaguje krzyżowo z SYPL1.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500069.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Exome sequencing followed by genotyping suggests SYPL2 as a susceptibility gene for morbid obesity.
Jiao H
European Journal of Human Genetics (2015)
Mitsugumin 29 is transcriptionally induced in senile plaque-associated astrocytes.
Satoh K
Brain Research (2012)
Elena Conte et al.
Frontiers in pharmacology, 15, 1393746-1393746 (2024-07-04)
Introduction: During aging, sarcopenia and decline in physiological processes lead to partial loss of muscle strength, atrophy, and increased fatigability. Muscle changes may be related to a reduced intake of essential amino acids playing a role in proteostasis. We have