Kluczowe dokumenty
SAB2500895
Sigma-Aldrich
Anti-RPE65 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LCA2, Anti-RP20, Anti-Rd12, Anti-Retinal pigment epithelium-specific protein 65 kDa, Anti-SRPE65
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1640
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1640
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, canine
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPE65(6121)
Immunogen
Peptide with sequence C-EVKKNARKAPQPE from the internal region of the protein sequence according to NP_000320.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianing Gu et al.
Acta biomaterialia, 92, 115-131 (2019-05-11)
In vitro generation of a functional retinal pigment epithelium (RPE) monolayer sheet is useful and promising for RPE cell therapy. Here, for the first time, we used induced pluripotent stem (iPS) supernatant as the conditioned medium (iPS-CM) and femtosecond laser
Xiaokun Wang et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 12(3), 821-829 (2017-10-20)
Structural and biochemical cues of extracellular matrix can substantially influence the differentiation and maturation of cultured retinal pigment epithelial (RPE) cells. In this study, thin collagen vitrigels were engineered to create collagen nanofibrillar structures of different fibril densities in an
Yuqiong Hu et al.
PLoS biology, 17(7), e3000365-e3000365 (2019-07-04)
The developmental pathway of the neural retina (NR) and retinal pigment epithelium (RPE) has been revealed by extensive research in mice. However, the molecular mechanisms underlying the development of the human NR and RPE, as well as the interactions between
Yan Li et al.
Human mutation, 40(4), 426-443 (2019-01-11)
Human RPE65 mutations cause a spectrum of retinal dystrophies that result in blindness. While RPE65 mutations have been almost invariably recessively inherited, a c.1430A>G (p.(D477G)) mutation has been reported to cause autosomal dominant retinitis pigmentosa (adRP). To study the pathogenesis
Yan Shao et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 316(3), E443-E452 (2018-12-24)
The purpose of this study was to explore the role of microRNA-451a (miR-451a) in diabetic retinopathy through activating transcription factor 2 (ATF2). The epiretinal membrane samples from patients with proliferative diabetic retinopathy (PDR) were immunolabeled with an antibody for Ki-67