Kluczowe dokumenty
SAB2500391
Sigma-Aldrich
Anti-FEM1C antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EUROIMAGE686608, Anti-EUROIMAGE783647, Anti-FEM1A, Anti-KIAA1785
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FEM1C(56929)
Opis ogólny
Fem-1 homolog C (FEM1C) jest homologiem genu Fem-1 u Caenorhabditis elegans. Przewiduje się, że koduje białko powtórzenia ankyryny, które ulega ekspresji w wielu tkankach. FEM1C jest konserwatywnym białkiem VHL-box. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 5q22.
Immunogen
Peptide with sequence C-HIPEKLETFVSLHR from the C Terminus of the protein sequence according to NP_064562.1.
Działania biochem./fizjol.
Fem-1 homolog C (FEM1C) jest podjednostką rozpoznającą substrat kompleksu ligazy ubikwityny E3 cullin-2-RING. Odgrywa rolę w degradacji białka wiążącego pętlę macierzystą (SLBP).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
FEM1 proteins are ancient regulators of SLBP degradation.
Dankert JF
Cell Cycle (2017)
FEM1A and FEM1B: novel candidate genes for polycystic ovary syndrome.
Goodarzi MO
Human Reproduction (2008)
The Fem1c genes: conserved members of the Fem1 gene family in vertebrates.
Ventura-Holman
Gene (2003)
Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.