Przejdź do
05-822
Przeciwciało anty-Rho (-A, -B, -C), klon 3L74, królicze monoklonalne
clone 3L74, Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
3L74, monoclonal
Conjugate:
unconjugated
Application:
WB
Citations:
8
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3L74, monoclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RHOA(387)
General description
Pan 22kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (SYPDTVILMCFSIDSPDSLENKK) odpowiadający aminokwasom 73-94 ludzkiego Rho (-A, -B, -C), z dwiema końcowymi lizynami dodanymi w celu zwiększenia rozpuszczalności peptydu.
Application
Anti-Rho (-A Antibody, -B, -C), klon 3L74 jest przeciwciałem przeciwko Rho (-A, -B, -C) do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami na podstawie homologii sekwencji
Rozpoznaje Rho (-A, -B, -C)
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Stabilność przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on modified RIPA lysates from HL-60 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)