Kluczowe dokumenty
SAB2500273
Sigma-Aldrich
Anti-CRHR1/CRF-R (AA 250-263) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CRF-R, Anti-CRF1, Anti-CRH-R1h, Anti-Corticotropin releasing hormone receptor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRHR1(1394)
Opis ogólny
Receptor czynnika uwalniającego kortykotropinę 1 (CRHR1) należy do nadrodziny receptorów sprzężonych z białkiem G neuropeptydów mózgowo-jelitowych. Ulega on silnej ekspresji w ciele migdałowatym, hipokampie i korze czołowej. Gen kodujący CRHR1 składa się z 13 eksonów i jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 17q12-q22.
Immunogen
Peptide with sequence KLYYDNEKCWFGKR from the internal region of the protein sequence according to NP_004373.2.
Działania biochem./fizjol.
Receptor czynnika uwalniającego kortykotropinę 1 (CRHR1) pomaga zainicjować szlaki transdukcji sygnału, które kontrolują różne funkcje, takie jak stres, reprodukcja, odpowiedź immunologiczna i otyłość. Blokuje namnażanie linii komórkowych raka związanego z układem hormonalnym.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association analysis of polymorphisms of the CRHR1 gene with infantile spasms
Guang Yang
Molecular Medicine Reports (2015)
Urocortinergic system in the testes of normal and cryptorchid dogs
Caterina Squillacioti
Annals of Anatomy = Anatomischer Anzeiger : Official Organ of the Anatomische Gesellschaft, 207 (2016)
The activation of type 1 corticotropin releasing factor receptor (CRF-R1) inhibits proliferation and promotes differentiation of neuroblastoma cells in vitro via p27(Kip1) protein up-regulation and c-Myc mRNA down-regulation.
Pozzoli G
Molecular and Cellular Endocrinology (2015)
Family Economic Hardship, Corticotropin-Releasing Hormone Receptor Polymorphisms, and Depressive Symptoms in Rural African American Youths
Yi-fu Chen
The Journal of Adolescent Health : Official Publication of the Society for Adolescent Medicine (2015)