ABE403
Anti-Histone H3.3 G34R
from rabbit
Synonim(y):
H3.3
Wybierz wielkość
2170,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2170,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 czerwca 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H3F3B(3021)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Histone H3.3 G34R in Hek293 cells transfected with Histone 3.3 G34R mutant.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash