Kluczowe dokumenty
SAB2500068
Sigma-Aldrich
Anti-Androgen Receptor antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AIS, Anti-AR, Anti-Dihydrotestosterone receptor, Anti-KD, Anti-TFM
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1150
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1150
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AR(367)
Opis ogólny
Receptor androgenowy (AR) jest jądrowym czynnikiem transkrypcyjnym. Należy do nadrodziny receptorów hormonów steroidowych. Gen AR znajduje się na ludzkim chromosomie Xq12. AR jest obecny w komórkach śródbłonka i mięśni gładkich naczyń krwionośnych.
Immunogen
Peptide with sequence EVQLGLGRVYPRPPSC from the N Terminus of the protein sequence according to NP_000035.2.
Działania biochem./fizjol.
Androgeny, takie jak testosteron i 5α-dihydrotestosteron, są wymagane do progresji, wzrostu, różnicowania i utrzymania struktury narządów prostaty. Odgrywa ważną rolę w prawidłowej i złośliwej tkance piersi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
FISH analysis of gene aberrations (MYC, CCND1, ERBB2, RB, and AR) in advanced prostatic carcinomas before and after androgen deprivation therapy.
Kaltz-Wittmer C, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 80(9), 1455?1464-1455?1464 (2000)
Androgen receptor expression on circulating tumor cells in metastatic breast cancer.
Fujii T, et al.
PLoS ONE, 12(9), e0185231-e0185231 (2016)
The CAG repeat polymorphism in the AR gene affects high density lipoprotein cholesterol and arterial vasoreactivity.
Zitzmann M, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 86(10), 4867-4873 (2001)