Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2270,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~33.7 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
300 μg/mL
color
clear, colorless
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... AR(367)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) |
| concentration 300 μg/mL | concentration 350 μg/mL | concentration 500 μg/mL | concentration 300 μg/mL |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| mol wt ~33.7 kDa | mol wt ~81.5 kDa | mol wt ~36.4 kDa | mol wt ~33.6 kDa |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?