Kluczowe dokumenty
SAB2500033
Sigma-Aldrich
Anti-ADRA2A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ADRA2, Anti-ADRA2R, Anti-Adrenergic α-2A-receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
ICC
IF
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse, canine, human, rat
citations:
1
metody:
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, canine, human, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADRA2A(150)
Immunogen
Peptide with sequence C-TERRPNGLGPERS from the internal region of the protein sequence according to NP_000672.2.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MafB-dependent neurotransmitter signaling promotes I? cell migration in the developing pancreas.
Bsharat, et al.
Development, 150 (2023)