Kluczowe dokumenty
MABS1812M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-furyna, klon 16B1.1
clone 16B1.1, from mouse
Synonim(y):
Anti-FUR, Anti-PACE, Anty-PCSK3, Anty-SPC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
16B1.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FURIN(5045)
Opis ogólny
Furyna (UniProt: P09958; znany również jako EC: 3.4.2.75, Dibasic-processing enzyme, Paired basic amino acid residue-cleaving enzyme, PACE) jest kodowany przez gen FURIN (znany również jako FUR, PACE, PCSK3) (Gene ID: 5045) u człowieka. Furyna jest wszechobecnie wyrażanym enzymem o aktywności endoproteazy w konstytutywnych szlakach wydzielniczych i jest zdolna do rozszczepiania motywu konsensusu RX(K/R)R. Jest to jednoprzebiegowe białko błonowe typu I, które przemieszcza się między siecią trans-Golgiego a powierzchnią komórki. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym o długości 26 aminokwasów i regionem propeptydowym (aa 27-107), który hamuje jego aktywność. Peptyd hamujący odgrywa rolę wewnątrzcząsteczkowego chaperonu. Jest on autokatalitycznie usuwany w retikulum endoplazmatycznym (ER) i pozostaje niekowalencyjnie związany z furyną jako silny autoinhibitor. Rozszczepienie propeptydu jest warunkiem wstępnym wyjścia cząsteczek furyny z retikulum endoplazmatycznego. Drugie rozszczepienie w regionie propeptydu zachodzi w sieci trans-Golgiego, po czym następuje uwolnienie propeptydu i aktywacja furyny. Dojrzała furyna ma region luminalny (aa 108-705), domenę helikalną (aa 716-738) i region cytoplazmatyczny (aa 739-794). Domena cytoplazmatyczna odpowiada za lokalizację w sieci trans-Golgiego i recykling z powierzchni komórki.
Specyficzność
Klon 16B1.1 wykrywa ludzką furynę i celuje w epitop w obrębie 177 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 177 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej Furin.
Zastosowanie
Anti-Furin, klon 16B1.1, nr kat. MABS1812, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa Furin w ludzkich komórkach i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in U-251 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Furin in 10 µg of U-251 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~100 kDa; obliczono 86,68 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1