Kluczowe dokumenty
GF45802009
Quartz - fused
tube, outside diameter 23.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonim(y):
SI617460
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 458-020-09
Długość
500 mm
śr. zewn.
23.0 mm
grubość ścianki
1.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)