Kluczowe dokumenty
SAB2108706
Sigma-Aldrich
Anti-REST
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- XBR, Anti-NRSF
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
122 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_005612
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... REST(5978)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego REST
Działania biochem./fizjol.
REST jest represorem transkrypcji, który hamuje geny neuronalne w tkankach nieneuronalnych. Jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych typu palca cynkowego Kruppela. Tłumi transkrypcję poprzez wiązanie elementu sekwencji DNA zwanego elementem tłumiącym ograniczającym neurony. Białko znajduje się również w niezróżnicowanych neuronalnych komórkach progenitorowych i uważa się, że ten represor może działać jako główny negatywny regulator neurogenezy. Gen ten koduje represor transkrypcyjny, który represjonuje geny neuronalne w tkankach nieneuronalnych. Jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych typu palca cynkowego Kruppela. Tłumi transkrypcję poprzez wiązanie elementu sekwencji DNA zwanego elementem tłumiącym ograniczającym neurony. Białko znajduje się również w niezróżnicowanych neuronalnych komórkach progenitorowych i uważa się, że ten represor może działać jako główny negatywny regulator neurogenezy. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu; jednak ich pełna długość nie została określona. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PMLPPSAVEEREAVSKTALASPPATMAANESQEIDEDEGIHSHEGSDLSD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)