Merck
SAB2109032
Sigma-Aldrich
Anti-SLC6A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NAT1, NET, NET1, SLC6A5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
69 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, rat, bovine, horse, guinea pig, canine, mouse, rabbit
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC6A2(57396)
Opis ogólny
The SLC6A2 gene encodes a norepinephrine (noradrenaline) transporter, which is responsible for reuptake of norepinephrine into presynaptic nerve terminals and is a regulator of norepinephrine homeostasis.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC6A2
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: FTPAAEFYERGVLHLHESSGIHDIGLPQWQLLLCLMVVVIVLYFSLWKGV
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide