Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108224
Sigma-Aldrich
Anti-SLC6A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
69kDa
reaktywność gatunkowa
horse, guinea pig, mouse, rabbit, bovine, human, rat, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC6A2(6530)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC6A2
Działania biochem./fizjol.
The SLC6A2 gene encodes a norepinephrine (noradrenaline) transporter, which is responsible for reuptake of norepinephrine into presynaptic nerve terminals and is a regulator of norepinephrine homeostasis.The SLC6A2 gene encodes a norepinephrine (noradrenaline) transporter, which is responsible for reuptake of norepinephrine into presynaptic nerve terminals and is a regulator of norepinephrine homeostasis (Kim et al., 2006 [PubMed 17146058]).[supplied by OMIM]. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: STLSGSTFWAVVFFVMLLALGLDSSMGGMEAVITGLADDFQVLKRHRKLF
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shigekazu Sugino et al.
Genes, brain, and behavior, e12759-e12759 (2021-06-12)
The genetic mechanisms of postoperative nausea and vomiting (PONV) and the involvement of the catecholamine system in the brain have not been elucidated. Eating kaolin clay as a type of pica has been examined as an alternative behavior to emesis.