Merck
ABT1378
Anty-acetylokortaktyna (Lys309)
from rabbit
Synonim(y):
Amplaxin, Oncogene EMS1, Src substrate cortactin
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
monkey
Application:
IF, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
monkey
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
acetylation (Lys309)
Gene Information
human ... CTTN(2017)
General description
Kortaktyna będąca substratem Src (UniProt: Q14247; znana również jako Amplaxin, Oncogene EMS1) jest kodowana przez gen CTTN (znany również jako EMS1) (Gene ID: 2017) u człowieka. Kortaktyna jest białkiem wiążącym F-aktynę, które lokalizuje się w korze komórkowej i przyczynia się do organizacji cytoszkieletu aktynowego i kształtu komórki. Odgrywa rolę w tworzeniu lamellipodii i migracji komórek i jest uważana za ważną w regulacji morfologii neuronów, wzrostu aksonów i tworzenia stożków wzrostu neuronów. Ulega szerokiej ekspresji w większości komórek przylegających i jest głównym substratem kinazy białkowo-tyrozynowej Src in vivo i in vitro. Kortaktyna zawiera wiele aminokońcowych tandemowych powtórzeń unikalnej 37-aminokwasowej sekwencji, która wiąże się z aktyną i domeną Src homology 3 (SH3) na końcu karboksylowym. Wykazano, że kortaktyna przemieszcza się między cytoplazmą a jądrem w warunkach podstawowych, a acetylowana forma jest głównie zlokalizowana w jądrze. Posiada dwie domniemane sekwencje eksportu jądrowego, NES1 i NES2, w regionie SH3. Acetylacja kortaktyny przez acetylotransferazę histonową p300 zmniejsza migrację komórek poprzez hamowanie wiązania kortaktyny z białkiem 1 związanym z ECH podobnym do Kelcha (Keap1). Kortaktyna jest deacetylowana przez różne białka, w tym deacetylazę histonową 6 (HDAC6). Leczenie trichostatyną i nikotynamidem zwiększa acetylację kortaktyny w obecności leptomycyny B. W komórkach stymulowanych czynnikami wzrostu HDAC6 przemieszcza się wraz z kortaktyną na obrzeże komórki, gdzie HDAC6 deacetyluje kortaktynę, prowadząc do zwiększonego wiązania kortaktyny z F-aktyną, a tym samym stymulując migrację komórek. Kortaktyna może być fosforylowana na wielu resztach tyrozynowych i serynowo-treoninowych w komórkach stymulowanych przez liczne czynniki, w tym kilka czynników wzrostu. Fosforylacja tyrozyny zachodzi głównie na Y421 i Y466, które znajdują się w domenie bogatej w prolinę. Wykazano, że wiele reszt serynowych jest fosforylowanych przez PAK1, PAK3, kinazy MAP i kinazę białkową D. (Ref.: Ito, A., et al. (2015). Sci. Signal. 8(404):ra120; MacGrath, SM and Koleske, AJ (2012). J. Cell Sci. 125(7): 1621-1626)
Zaobserwowano ~70 kDa; obliczono 61,59 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom otaczającym acetylowaną lizynę309 ludzkiego substratu Src kortaktyny.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500-2000 z reprezentatywnej partii wykryło acetylo-kortaktynę (Lys309) w transfekowanych lizatach komórek HEK293T oraz komórkach COS-7 poddanych działaniu trichostatyny i nikotynamidu (dzięki uprzejmości dr Minoru Yoshidy z RIKEN).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła acetylo-kortaktynę (Lys309) w transfekowanych komórkach COS-7 (Ito, A., et. al. (2015). Sci Signal. 8(404):ra120).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła acetylo-kortaktynę (Lys309) w komórkach COS-7 traktowanych lub nie trichostatyną i nikotynamidem (Ito, A., et. al. (2015). Sci Signal. 8(404):ra120).
Ta królicza poliklonalna anty-acetylokortaktyna (Lys309), nr kat. ABT1378 wykrywa substrat Src kortaktyny i jest testowany do stosowania w immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało specyficznie wykrywa substrat Src kortaktynę acetylowaną na lizynie 309.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS bez azydku z 50% glicerolem.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in treated COS7 cells.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Src substrate cortactin in lysates from COS-7 cells stimulated with Trichostatin (1 mM) and Nicotinamide (5 mM).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2