Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA002328
Sigma-Aldrich
Anti-MAOB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Amine oxidase [flavin-containing] B, Anti-MAO-B, Anti-Monoamine oxidase type B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
WRTMDDMGREIPSDAPWKAPLAEEWDNMTMKELLDKLCWTESAKQLATLFVNLCVTAETHEVSALWFLWYVKQCGGTTRIISTTNGGQERKFVGGSGQVSERIMDLLGDRVKLERPVIYIDQTRENVLVETLNHEMYEAKYVISAIPPTLGAPHR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAOB(4129)
Opis ogólny
Oksydaza monoaminowa (MAO) jest zlokalizowana w zewnętrznej błonie mitochondrialnej. Występuje w dwóch formach MAOA i MAOB. Ulega ekspresji w określonych obszarach mózgu, tj. podwzgórzu, hipokampie, pniu mózgu i opuszce węchowej.
Immunogen
Amine oxidase [flavin-containing] B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MAOB wyprodukowane u królika zostało użyte do immunobarwienia i immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
MAOB (monoaminooksydaza B) bierze udział w oksydacyjnym metabolizmie neuroprzekaźników i amin pokarmowych, takich jak dopamina, neuroaktywne, wazoaktywne aminy i neurotoksyna 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyna (MPTP) wywołująca parkinsonizm. Tworzy H2O2 podczas metabolizmu dopaminy. Jest to związane z przyczyną choroby Parkinsona (PD).
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82420
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Nakatome et al.
Biochemical and biophysical research communications, 247(2), 452-456 (1998-06-27)
Monoamine oxidase (MAO), which exists in two forms (MAOA and MAOB), plays an important role in the oxidative metabolism of neurotransmitters such as dopamine, and has been implicated in the etiology of Parkinson's disease (PD). Individual variations in the activity
Seonmi Jo et al.
Nature medicine, 20(8), 886-896 (2014-06-30)
In Alzheimer's disease (AD), memory impairment is the most prominent feature that afflicts patients and their families. Although reactive astrocytes have been observed around amyloid plaques since the disease was first described, their role in memory impairment has been poorly
Aberrant Tonic Inhibition of Dopaminergic Neuronal Activity Causes Motor Symptoms in Animal Models of Parkinson?s Disease
Heo JY, et al.
Current Biology, 30(2) (2020)
Astroglial Responses to Amyloid-Beta Progression in a Mouse Model of Alzheimer?s Disease
Olsen M, et al.
Molecular Imaging and Biology : MIB : The Official Publication of the Academy of Molecular Imaging, 20(8) (2017)
Tianjie Pu et al.
Science advances, 10(6), eadi4935-eadi4935 (2024-02-09)
Prostate cancer (PC) develops in a microenvironment where the stromal cells modulate adjacent tumor growth and progression. Here, we demonstrated elevated levels of monoamine oxidase B (MAOB), a mitochondrial enzyme that degrades biogenic and dietary monoamines, in human PC stroma